3-(Trifluoromethoxy)benzeneacetyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC300007-50MG
PC300007-250MG
PC300007-500MG
APOSPC300007-50MGEA
123
EUR
APOSPC300007-50MG
APOSPC300007-250MG
APOSPC300007-500MG
3-(Trifluoromethoxy)benzeneacetyl chloride
3-(Trifluoromethoxy)benzeneacetyl chloride
Formel:
C₉H₆ClF₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17018703 CAS-Nummer: 929612-79-3 UN: 3261 ADR: 8,III |