4-Fluorveratrol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC3002-100G PC3002-25G PC3002-10G
APOSPC3002-100GEA 482 EUR
APOSPC3002-100G APOSPC3002-25G APOSPC3002-10G
4-Fluorveratrol 98%
4-Fluorveratrol
Formel: C₈H₉FO₂
Siedepunkt: 120…123 °C/45mmHg
Dichte: 1,171 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012201
CAS-Nummer: 398-62-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR