8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC300503-1G
APOSPC300503-1GEA 183 EUR
APOSPC300503-1G
8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₅F₃N₂
Siedepunkt: 110 °C (1 mm Hg)
Schmelzpunkt: 32…34 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09994638
CAS-Nummer: 944580-98-7