2-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)benzo[d]oxazole
PC300514-1G
APOSPC300514-1GEA
263
EUR
APOSPC300514-1G
2-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole 95%
2-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formel:
C₉H₅ClF₃NO Molecular Weight: 235,59 g/mol Schmelzpunkt: 50…52 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10696619 CAS-Nummer: 131337-75-2 |