2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzo[d]oxazole
PC300516-250MG
APOSPC300516-250MGEA
53.8
EUR
APOSPC300516-250MG
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formel:
C₈H₃ClF₃NO Molecular Weight: 221.564 g/mol Schmelzpunkt: 26…28 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18250484 CAS-Nummer: 114997-91-0 |