N-Methyl-N-[2-morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)benzyl]amine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC300519-1G
APOSPC300519-1GEA 145 EUR
APOSPC300519-1G
N-Methyl-N-[2-morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)benzyl]amine
N-Methyl-N-[2-morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)benzyl]amine
Formel: C₁₃H₁₇F₃N₂O
Molecular Weight: 274,282 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09025891
CAS-Nummer: 886851-52-1
UN: 3259
ADR: 8,III