1-(3-Fluorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC300524-1G
APOSPC300524-1GEA 147 EUR
APOSPC300524-1G
1-(3-Fluorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(3-Fluorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₀FNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01569310
CAS-Nummer: 566154-63-0