tert-Butyl 4-[3-(4-fluorophenoxy)-2-hydroxypropyl]piperazine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC300527-1G
APOSPC300527-1GEA
248
EUR
APOSPC300527-1G
tert-Butyl 4-[3-(4-fluorophenoxy)-2-hydroxypropyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[3-(4-fluorophenoxy)-2-hydroxypropyl]piperazine-1-carboxylate
Formel:
C₁₈H₂₇FN₂O₄ Molecular Weight: 354,416 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05664816 CAS-Nummer: 874801-05-5 |