3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300534-1G
APOSPC300534-1GEA
511
EUR
APOSPC300534-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formel:
C₈H₄ClF₃N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22563699 CAS-Nummer: 1388070-12-9 |