3-Chloro-2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC300538-1G
PC300538-5G
APOSPC300538-1GEA
0
EUR
APOSPC300538-1G
APOSPC300538-5G
3-Chloro-2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₁₂H₇ClF₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00244669 CAS-Nummer: 95711-04-9 |