4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300540-1G
PC300540-250MG
APOSPC300540-1GEA
0
EUR
APOSPC300540-1G
APOSPC300540-250MG
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Formel:
C₁₃H₇ClF₃NO₃ Schmelzpunkt: 156…159 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11840267 CAS-Nummer: 105626-87-7 |