1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC300543-1G
APOSPC300543-1GEA
361
EUR
APOSPC300543-1G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Formel:
C₉H₄Cl₂F₃N₃O₂S Molecular Weight: 346,113 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13722967 CAS-Nummer: 1156603-00-7 |