3-(Dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-2-propen-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC300544-5G
APOSPC300544-5GEA
369
EUR
APOSPC300544-5G
3-(Dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-2-propen-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-2-propen-1-one
Formel:
C₁₁H₁₂FNO Molecular Weight: 193,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00111509 CAS-Nummer: 75175-77-8 |