7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300547-1G
APOSPC300547-1GEA
226
EUR
APOSPC300547-1G
7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Formel:
C₁₀H₇F₃N₂OS Molecular Weight: 260,236 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11111408 CAS-Nummer: 1171927-53-9 |