3{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}propanohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
PC300549-1G
APOSPC300549-1GEA
224
EUR
APOSPC300549-1G
3{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}propanohydrazide
3{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}propanohydrazide
Formel:
C₉H₉ClF₃N₃OS Molecular Weight: 299.7 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11100119 CAS-Nummer: 1215738-90-1 |