5-(Trifluoromethyl)quinazolin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300553-1G
APOSPC300553-1GEA 447 EUR
APOSPC300553-1G
5-(Trifluoromethyl)quinazolin-2-amine
5-(Trifluoromethyl)quinazolin-2-amine
Formel: C₉H₆F₃N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12406818
CAS-Nummer: 190273-74-6