N-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300559-1G
APOSPC300559-1GEA
0
EUR
APOSPC300559-1G
N-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
N-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formel:
C₈H₈F₃NO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05270097 CAS-Nummer: 633697-56-0 |