1-Methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300562-1G
APOSPC300562-1GEA
364
EUR
APOSPC300562-1G
1-Methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
1-Methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
Formel:
C₉H₈F₃N₃ Molecular Weight: 215,175 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11847096 CAS-Nummer: 1260796-42-6 |