3-Chloro-N-propyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC300567-1G
APOSPC300567-1GEA
241
EUR
APOSPC300567-1G
3-Chloro-N-propyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
3-Chloro-N-propyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Formel:
C₉H₁₀ClF₃N₂ Molecular Weight: 238,64 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11119991 CAS-Nummer: 1041557-60-1 |