2-Acetyl-6-fluoro-2H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300568-1G
APOSPC300568-1GEA
387
EUR
APOSPC300568-1G
2-Acetyl-6-fluoro-2H-indazole
2-Acetyl-6-fluoro-2H-indazole
Formel:
C₉H₇FN₂O Molecular Weight: 178,163 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15146800 CAS-Nummer: 1355171-97-9 |