Ethyl 3-chloro-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300577-1G
APOSPC300577-1GEA 745 EUR
APOSPC300577-1G
Ethyl 3-chloro-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-chloro-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₈ClF₃N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17168282
CAS-Nummer: 1355171-67-3