3-Chloro-2-ethoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300579-1G
PC300579-5G
APOSPC300579-1GEA
0
EUR
APOSPC300579-1G
APOSPC300579-5G
3-Chloro-2-ethoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-ethoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₈H₇ClF₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17168286 CAS-Nummer: 1379366-69-4 |