Ethyl 3-bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300581-1G
APOSPC300581-1GEA
58
EUR
APOSPC300581-1G
Ethyl 3-bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel:
C₁₁H₇BrClF₃N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17168288 CAS-Nummer: 1355170-29-4 |