Ethyl 3,8-dichloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300582-1G
APOSPC300582-1GEA 0 EUR
APOSPC300582-1G
Ethyl 3,8-dichloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3,8-dichloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₇Cl₂F₃N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17168289
CAS-Nummer: 1355171-49-1