3-Chloro-4-fluorobenzhydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Chloro-4-fluorobenzohydrazide
PC300586-1G
APOSPC300586-1GEA
165
EUR
APOSPC300586-1G
3-Chloro-4-fluorobenzhydrazide
3-Chloro-4-fluorobenzhydrazide
Formel:
C₇H₆ClFN₂O Molecular Weight: 188.587 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20037409 CAS-Nummer: 219783-75-2 |