Ethyl 6-bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300587-1G
APOSPC300587-1GEA 232 EUR
APOSPC300587-1G
Ethyl 6-bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₈BrF₃N₂O₂
Molecular Weight: 337,093 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18804152
CAS-Nummer: 1427460-68-1