N-(2-Chloroethyl)-N'-[3-(difluoromethoxy)phenyl]urea
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300588-1G
APOSPC300588-1GEA
192
EUR
APOSPC300588-1G
N-(2-Chloroethyl)-N'-[3-(difluoromethoxy)phenyl]urea
N-(2-Chloroethyl)-N'-[3-(difluoromethoxy)phenyl]urea
Formel:
C₁₀H₁₁ClF₂N₂O₂ Molecular Weight: 264,656 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20037410 CAS-Nummer: 1427460-88-5 |