Methyl 3-fluoro-4-hydroxyphenylacetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluoro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)phenol, 3-Fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid methyl ester
PC300593-1G
APOSPC300593-1GEA 488 EUR
APOSPC300593-1G
Methyl 3-fluoro-4-hydroxyphenylacetate
Methyl 3-fluoro-4-hydroxyphenylacetate
Formel: C₉H₉FO₃
Molecular Weight: 184,164 g/mol
Siedepunkt: 90…93 °C (0,1 mm Hg)
Schmelzpunkt: 32…36 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18399290
CAS-Nummer: 79280-92-5