Ethyl 4-{[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC300596-1G
APOSPC300596-1GEA
0
EUR
APOSPC300596-1G
Ethyl 4-{[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Ethyl 4-{[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Formel:
C₁₅H₁₂F₃NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18384921 CAS-Nummer: 1427460-27-2 |