4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC300597-1G
PC300597-5G
APOSPC300597-1GEA
0
EUR
APOSPC300597-1G
APOSPC300597-5G
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Formel:
C₁₃H₈F₃NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08448326 CAS-Nummer: 869109-12-6 |