N-(2-Aminoethyl)-N-[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300599-1G
APOSPC300599-1GEA
227
EUR
APOSPC300599-1G
N-(2-Aminoethyl)-N-[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amine
N-(2-Aminoethyl)-N-[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amine
Formel:
C₈H₁₀F₃N₃ Molecular Weight: 205,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00099693 CAS-Nummer: 1227955-19-2 |