4-(4-Trifluoromethyl-2-pyrimidinyloxy)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC300600-1G
APOSPC300600-1GEA 282 EUR
APOSPC300600-1G
4-(4-Trifluoromethyl-2-pyrimidinyloxy)benzenesulphonyl chloride
4-(4-Trifluoromethyl-2-pyrimidinyloxy)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₁₁H₆ClF₃N₂O₃S
Molecular Weight: 338,685 g/mol
Schmelzpunkt: 108…110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11109532
CAS-Nummer: 1160058-86-5
UN: 3261
ADR: 8,III