3-(Bromomethyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC300602-250MG
APOSPC300602-250MGEA 0 EUR
APOSPC300602-250MG
3-(Bromomethyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
3-(Bromomethyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₈H₇BrF₃N
Schmelzpunkt: 48…50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12923135
CAS-Nummer: 917396-30-6
UN: 3261
ADR: 8,III