Ethyl 1-{[2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methyl}piperidine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC300603-1G
APOSPC300603-1GEA
371
EUR
APOSPC300603-1G
Ethyl 1-{[2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methyl}piperidine-3-carboxylate
Ethyl 1-{[2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methyl}piperidine-3-carboxylate
Formel:
C₁₆H₂₁F₃N₂O₂ Molecular Weight: 330,345 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13194592 CAS-Nummer: 1308645-62-6 |