[2-(2-Fluorophenoxy)phenyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2-(2-Fluorophenoxy)phenyl)methanol
PC300606-1G
APOSPC300606-1GEA
248
EUR
APOSPC300606-1G
[2-(2-Fluorophenoxy)phenyl]methanol
[2-(2-Fluorophenoxy)phenyl]methanol
Formel:
C₁₃H₁₁FO₂ Molecular Weight: 218,224 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04108476 CAS-Nummer: 81890-62-2 |