1-(Bromomethyl)-2-(2-fluorophenoxy)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC300608-1G
APOSPC300608-1GEA
310
EUR
APOSPC300608-1G
1-(Bromomethyl)-2-(2-fluorophenoxy)benzene
1-(Bromomethyl)-2-(2-fluorophenoxy)benzene
Formel:
C₁₃H₁₀BrFO Molecular Weight: 281.12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15146804 CAS-Nummer: 1355171-21-9 |