(4'-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC300617-1G
APOSPC300617-1GEA
248
EUR
APOSPC300617-1G
(4'-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)methanol
(4'-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)methanol
Formel:
C₁₃H₁₁FO Molecular Weight: 202,224 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01862513 CAS-Nummer: 147497-56-1 |