4-(Bromomethyl)-4'-fluoro-1,1'-biphenyl
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC300618-1G
APOSPC300618-1GEA
361
EUR
APOSPC300618-1G
4-(Bromomethyl)-4'-fluoro-1,1'-biphenyl
4-(Bromomethyl)-4'-fluoro-1,1'-biphenyl
Formel:
C₁₃H₁₀BrF Molecular Weight: 265,121 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD15146810 CAS-Nummer: 147497-57-2 UN: 3261 ADR: 8,III |