4-Bromomethyl-2'-fluorobiphenyl
Lieferant: Apollo Scientific
PC300621-1G
APOSPC300621-1GEA 0 EUR
APOSPC300621-1G
4-Bromomethyl-2'-fluorobiphenyl
4-Bromomethyl-2'-fluorobiphenyl
Formel: C₁₃H₁₀BrF
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15146811
CAS-Nummer: 193013-76-2