4-(4-Bromophenoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
PC300625-1G
APOSPC300625-1GEA
241
EUR
APOSPC300625-1G
4-(4-Bromophenoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline
4-(4-Bromophenoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₁₃H₉BrF₃NO Molecular Weight: 332,116 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12444002 CAS-Nummer: 1040341-48-7 |