1-[4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC300627-1G
APOSPC300627-1GEA
432
EUR
APOSPC300627-1G
1-[4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazine
1-[4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazine
Formel:
C₁₁H₁₄F₃N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09759191 CAS-Nummer: 1048921-30-7 UN: 3267 ADR: 8,III |