5-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC300631-1G
PC300631-10G
PC300631-5G
APOSPC300631-1GEA
186
EUR
APOSPC300631-1G
APOSPC300631-10G
APOSPC300631-5G
5-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
5-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Formel:
C₇H₄F₃N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09994617 CAS-Nummer: 1020033-87-7 |