tert-Butyl 4-[2-(2-bromo-4-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC300641-1G
PC300641-10G
PC300641-5G
APOSPC300641-1GEA
288
EUR
APOSPC300641-1G
APOSPC300641-10G
APOSPC300641-5G
tert-Butyl 4-[2-(2-bromo-4-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[2-(2-bromo-4-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Formel:
C₁₇H₂₄BrFN₂O₃ Molecular Weight: 403.286 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11615818 CAS-Nummer: 1227955-27-2 |