2-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC300648-1G
PC300648-10G
PC300648-5G
APOSPC300648-1GEA
193
EUR
APOSPC300648-1G
APOSPC300648-10G
APOSPC300648-5G
2-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzaldehyde
2-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzaldehyde
Formel:
C₁₂H₇F₃N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11846261 CAS-Nummer: 1227954-93-9 |