3-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC300649-1G
APOSPC300649-1GEA
198
EUR
APOSPC300649-1G
3-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzaldehyde
3-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzaldehyde
Formel:
C₁₂H₇F₃N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11505008 CAS-Nummer: 1216892-82-8 |