3-Isocyanato-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300657-1G
APOSPC300657-1GEA
340
EUR
APOSPC300657-1G
3-Isocyanato-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
3-Isocyanato-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
When melted, may contain small amount of sediment
Formel:
C₈H₅F₃N₂O Molecular Weight: 202,133 g/mol Siedepunkt: 144…146 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06808642 CAS-Nummer: 874832-10-7 |