N-Benzyl-N'-[2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]urea
Lieferant: Apollo Scientific
PC300660-1G
APOSPC300660-1GEA
0
EUR
APOSPC300660-1G
N-Benzyl-N'-[2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]urea
N-Benzyl-N'-[2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]urea
Formel:
C₁₅H₁₄F₃N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12406821 CAS-Nummer: 1227954-87-1 |