4-Pyrrolidin-1-yl-2-(trifluoromethyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300663-1G
APOSPC300663-1GEA 227 EUR
APOSPC300663-1G
4-Pyrrolidin-1-yl-2-(trifluoromethyl)aniline
4-Pyrrolidin-1-yl-2-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₁₁H₁₃F₃N₂
Molecular Weight: 230.23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09050704
CAS-Nummer: 773899-18-6