N,2-Dimethyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC300669-1G
APOSPC300669-1GEA
232
EUR
APOSPC300669-1G
N,2-Dimethyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
N,2-Dimethyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formel:
C₉H₉F₃N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11826496 CAS-Nummer: 1090043-67-6 |