2-Morpholin-4-yl-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC300673-1G
APOSPC300673-1GEA
359
EUR
APOSPC300673-1G
2-Morpholin-4-yl-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
2-Morpholin-4-yl-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₀F₃N₃O₃ Molecular Weight: 277,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13188015 CAS-Nummer: 873450-23-8 |